Läs mer
Koldisulfid, reagenskvalitet, ≥99,9 %, låg bensen, Solstice
Produktkod. 15634120
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15634120 800 mL Glasflaska 800ml
15614120 100 mL Glasflaska 100ml
15624120 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15634120 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 342270800ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 SEK
    1024.88 SEK / 800ml
    Save 150.12 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
Reagenskvalitet, låg bensen,≥ 99,9 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-0
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.131
MDL-nummer MFCD00011321
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-namn metandition
LEDER C(=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt ≤-76 °C
Namnnotering Låg bensen
Färg Färglös
Densitet 1,266 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 800 mL
Explosionsgräns 0.5
Flampunkt −30 °C (−22 °F)
Tändpunkt 212 °F
Odör Obehagligt
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kokpunkt 46 °C
Löslighetsinformation 2,9 g/L vid 20 °C i vatten
Formel vikt 76,14 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet ReagentPlus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.