Läs mer
Kolfilt, 6,35 mm (0,25 tum) tjock, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389258
Change view
Kvantitet:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389258 30 x 30 cm Varje
11399258 10 x 10 cm Varje
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11389258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043200.RF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Typisk värmeledningsförmåga på 1,75 BTU in/h/ft² /° F
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-86-4
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon
Densitet 2.26g/cm3
Analysprocentintervall 99.0%
Kvantitet 30 x 30 cm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.