Läs mer
Kolsyra (isotiocyanatid) Etylester, TRC
Produktkod. 30351405
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30351405 1 g
1 options
Produktkod. 30351405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1766501G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Molekylformel C4 H5 N O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N=C=S
IUPAC-namn etyl N-(sulfanylidenmetylid)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 131.15
Formel vikt 131.0041