Läs mer
Kolsyra (isotiocyanatid) Etylester, TRC
Produktkod. 30358008
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30358008 10 g
1 options
Produktkod. 30358008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17665010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Molekylformel C4 H5 N O2 S
Kvantitet 10 g
Synonym Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N=C=S
IUPAC-namn etyl N-(sulfanylidenmetylid)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 131.15
Formel vikt 131.0041