Läs mer
Kolpulver, aktiverat, Norit GSX, ångaktiverad, syratvättad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045754
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11312677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11860.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Avfärgande kol. Hög renhetsgrad med hög inre yta, lämplig för avfärgning, rening och katalysatorbärarapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon powder
Namnnotering activated, Norit GSX, steam activated, acid washed
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1362
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.