Läs mer
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, Ø40x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum/Tin/Arsenic/Cobalt/Nitrogen/Phosphorus/Chromium/Nickel/Copper/Carbon/Silicon/Manganese/Aluminium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Molybdenum 0.0026 %/Tin 0.0033 %/Arsenic 0.0068 %/Cobalt 0.007 %/Nitrogen 0.007 %/Phosphorus 0.0148 %/Chromium 0.0251 %/Nickel 0.0531 %/Copper 0.0663 %/Carbon 0.179 %/Silicon 0.286 %/Manganese 0.807 %/Aluminium (0.003) % |