Läs mer
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Vanadium/Titanium/Niobium/Aluminium/Arsenic/Oxygen/Cobalt/Tin/Nitrogen/Phosphorus/Molybdenum/Sulfur/Nickel/Chromium/Copper/Carbon/Silicon/Manganese/Lead/Cadmium/Calcium/Magnesium/Antimony/Selenium/Tantalum/Bismuth/Zirconium/Zinc/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0005 %/Vanadium 0.0014 %/Titanium 0.0015 %/Niobium 0.0017 %/Aluminium 0.0025 %/Arsenic 0.005 %/Oxygen 0.005 %/Cobalt 0.006 %/Tin 0.0075 %/Nitrogen 0.008 %/Phosphorus 0.012 %/Molybdenum 0.021 %/Sulfur 0.027 %/Nickel 0.0638 %/Chromium 0.107 %/Copper 0.171 %/Carbon 0.174 %/Silicon 0.291 %/Manganese 0.8 %/Lead (<0.0010) %/Cadmium (<0.0020) %/Calcium (<0.0020) %/Magnesium (<0.0020) %/Antimony (<0.0040) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0080) %/Bismuth (<0.0200) %/Zirconium (0.0016) %/Zinc (0.002) %/Tungsten (0.004) % |