Läs mer
Swann-Morton™ Carbon Steel Foil Packets of 5, Non-sterile Scalpel Blades, No. 15C
Kvantitet:
5/Pk., 100/Box
Beskrivning
- Ger extra räckvidd, speciellt i kombination med det ergonomiskt utformade B3-handtaget.
- Längre, mer förlängd skäregg än det traditionella bladet nr 15.
- Används av tandläkare som utför parodontala ingrepp.
- Används av fotterapeuter för kärnbildning av liktornar runt tårna.
- Tillbehör nr 3.
- Passar handtag 3, 3L, 3 graderade, 5B, 7, 9 och B3.
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 5/Pk., 100/Box |