Läs mer
Swann-Morton™ Kolstål Individuella foliepaket, sterila skalpellblad, nr 15C
Produktkod. 15361446
Change view
Kvantitet:
100/kartong
Produktkod. Kvantitet
15361446 100/kartong
1 options
Produktkod. 15361446 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 SEK
    188.31 SEK / Paket med 1
    Save 40.69 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Längre, mer förlängd skäregg än det traditionella bladet nr 15.
  • Ger extra räckvidd, speciellt i kombination med det ergonomiskt utformade B3-handtaget.
  • Längre, mer förlängd skäregg än det traditionella bladet nr 15.
  • Används av tandläkare som utför parodontala ingrepp.
  • Används av fotterapeuter för kärnbildning av liktornar runt tårna.
  • Tillbehör nr 3.
  • Passar handtag 3, 3L, 3 graderade, 5B, 7, 9 och B3.
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100/kartong
Förpackningstyp Individuellt förpackad