Läs mer
Swann-Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades
Produktkod. 11752724
Storlek:
# 12
# 25
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11752724
Brand: Swann-Morton™ 0104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use Swann Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades for precise cutting in the operating room.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
För användning med (applikation) Suturskärare men även för arteriotomier, parotisoperationer
Storlek # 12
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 10/Pk.