Läs mer
Swann-Morton™ Kolstål Postmortem Skalpellblad
Produktkod. 12952555
Change view
Storlek:
# PM40
# PM40 B
Produkttyp:
Skarp
trubbig kniv
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Produkttyp Förpackningsstorlek
12952555 # PM40 B trubbig kniv -
11360905 # PM40 Skarp Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12952555 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 2552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 SEK
    151.49 SEK / Paket med 10
    Save 37.51 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Använda Swann Morton™ Kolstål Postmortem skalpellblad för att underlätta patologiska operationer.
  • Tillagd säkerhetsfunktion med en ''tjurnosspets'' för att hjälpa till att kompensera förekomsten av oavsiktliga vassa relaterade skador
  • Trubbig
  • PM-40
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp trubbig kniv
För användning med (applikation) För obduktionsprocedurer med den extra säkerhetsfunktionen av en ''tjurnosspets'' för att hjälpa till att kompensera förekomsten av oavsiktliga skarpa skador
Storlek # PM40 B
För användning med (utrustning) PM40 rostfritt, PM40 standard eller PM40 pläterat handtag