Läs mer
Swann-Morton™ Kolstål Postmortem Skalpellblad
Produktkod. p-8000786
Storlek:
# PM40
# PM40 B
Produkttyp:
Skarp
trubbig kniv
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12952555
Brand: Swann-Morton™ 2552
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Swann Morton™ Kolstål Postmortem skalpellblad för att underlätta patologiska operationer.
  • Tillagd säkerhetsfunktion med en ''tjurnosspets'' för att hjälpa till att kompensera förekomsten av oavsiktliga vassa relaterade skador
  • Trubbig
  • PM-40
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp trubbig kniv
För användning med (applikation) För obduktionsprocedurer med den extra säkerhetsfunktionen av en ''tjurnosspets'' för att hjälpa till att kompensera förekomsten av oavsiktliga skarpa skador
Storlek # PM40 B
För användning med (utrustning) PM40 rostfritt, PM40 standard eller PM40 pläterat handtag