Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.0078 %∣Molybdenum 0.088 %∣Tungsten 0.1 %∣Vanadium 0.102 %∣Copper 0.106 %∣Tin 0.11 %∣Niobium 0.111 %∣Titanium 0.159 %∣Aluminium 0.253 %∣Carbon 0.258 %∣Manganese 0.51 %∣Cobalt 0.581 %∣Silicon 0.599 %∣Nickel 0.786 %∣Chromium 0.792 % |