Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Arsenic∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.018 %∣Titanium 0.018 %∣Phosphorus 0.025 %∣Tungsten 0.035 %∣Vanadium 0.069 %∣Arsenic 0.085 %∣Carbon 0.175 %∣Molybdenum 0.19 %∣Aluminium 0.195 %∣Copper 0.25 %∣Cobalt 0.435 %∣Chromium 0.455 %∣Silicon 0.47 %∣Nickel 0.475 %∣Manganese 1.37 % |