Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø40x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium/Cobalt/Arsenic/Niobium/Phosphorus/Tin/Copper/Molybdenum/Titanium/Chromium/Aluminium/Tungsten/Nickel/Carbon/Silicon/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Vanadium 0.024 %/Cobalt 0.025 %/Arsenic 0.028 %/Niobium 0.055 %/Phosphorus 0.067 %/Tin 0.11 %/Copper 0.12 %/Molybdenum 0.22 %/Titanium 0.24 %/Chromium 0.245 %/Aluminium 0.26 %/Tungsten 0.27 %/Nickel 0.34 %/Carbon 0.35 %/Silicon 0.43 %/Manganese 0.81 % |