Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø50x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Vanadium/Cobalt/Arsenic/Nitrogen/Zinc/Nickel/Phosphorus/Copper/Molybdenum/Aluminium/Chromium/Silicon/Carbon/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0014 %/Vanadium 0.0033 %/Cobalt 0.0047 %/Arsenic 0.006 %/Nitrogen 0.0073 %/Zinc 0.012 %/Nickel 0.0197 %/Phosphorus 0.0205 %/Copper 0.0342 %/Molybdenum 0.0345 %/Aluminium 0.055 %/Chromium 0.07 %/Silicon 0.238 %/Carbon 0.364 %/Manganese 0.636 % |