Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenic/Tungsten/Vanadium/Aluminium/Phosphorus/Titanium/Tin/Carbon/Cobalt/Copper/Silicon/Nickel/Chromium/Molybdenum/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic (0.008) %/Tungsten (0.027) %/Vanadium (0.027) %/Aluminium (0.028) %/Phosphorus (0.063) %/Titanium (0.1) %/Tin (0.145) %/Carbon (0.2) %/Cobalt (0.21) %/Copper (0.235) %/Silicon (0.295) %/Nickel (0.5) %/Chromium (0.57) %/Molybdenum (0.63) %/Manganese (1.24) % |