Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin/Titanium/Phosphorus/Tungsten/Vanadium/Arsenic/Carbon/Molybdenum/Aluminium/Copper/Cobalt/Chromium/Silicon/Nickel/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.018 %/Titanium 0.018 %/Phosphorus 0.025 %/Tungsten 0.035 %/Vanadium 0.069 %/Arsenic 0.085 %/Carbon 0.175 %/Molybdenum 0.19 %/Aluminium 0.195 %/Copper 0.25 %/Cobalt 0.435 %/Chromium 0.455 %/Silicon 0.47 %/Nickel 0.475 %/Manganese 1.37 % |