Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø40x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Molybdenum/Tungsten/Vanadium/Copper/Tin/Niobium/Titanium/Aluminium/Carbon/Manganese/Cobalt/Silicon/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.0078 %/Molybdenum 0.088 %/Tungsten 0.1 %/Vanadium 0.102 %/Copper 0.106 %/Tin 0.11 %/Niobium 0.111 %/Titanium 0.159 %/Aluminium 0.253 %/Carbon 0.258 %/Manganese 0.51 %/Cobalt 0.581 %/Silicon 0.599 %/Nickel 0.786 %/Chromium 0.792 % |