Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø40x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Selenium/Vanadium/Cobalt/Zirconium/Titanium/Aluminium/Arsenic/Niobium/Carbon/Molybdenum/Tin/Antimony/Tungsten/Nickel/Silicon/Copper/Chromium/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.008 %/Selenium 0.02 %/Vanadium 0.02 %/Cobalt 0.025 %/Zirconium 0.035 %/Titanium 0.04 %/Aluminium 0.05 %/Arsenic 0.05 %/Niobium 0.06 %/Carbon 0.11 %/Molybdenum 0.11 %/Tin 0.12 %/Antimony 0.14 %/Tungsten 0.14 %/Nickel 0.21 %/Silicon 0.21 %/Copper 0.23 %/Chromium 0.71 %/Manganese 0.71 % |