Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø38x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth/Boron/Zirconium/Selenium/Phosphorus/Niobium/Arsenic/Tin/Antimony/Tungsten/Molybdenum/Lead/Sulfur/Titanium/Vanadium/Aluminium/Nickel/Cobalt/Copper/Silicon/Chromium/Manganese/Carbon |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bismuth 0.0024 %/Boron 0.0036 %/Zirconium 0.0049 %/Selenium 0.0057 %/Phosphorus 0.0101 %/Niobium 0.011 %/Arsenic 0.0127 %/Tin 0.0145 %/Antimony 0.018 %/Tungsten 0.0213 %/Molybdenum 0.0253 %/Lead 0.04 %/Sulfur 0.066 %/Titanium 0.074 %/Vanadium 0.127 %/Aluminium 0.138 %/Nickel 0.188 %/Cobalt 0.198 %/Copper 0.203 %/Silicon 0.211 %/Chromium 0.212 %/Manganese 0.219 %/Carbon 0.312 % |