Läs mer
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivning
Carbon Steel, Residuals, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium/Phosphorus/Cobalt/Tin/Arsenic/Titanium/Molybdenum/Carbon/Nickel/Copper/Tungsten/Aluminium/Chromium/Silicon/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Vanadium 0.012 %/Phosphorus 0.03 %/Cobalt 0.032 %/Tin 0.035 %/Arsenic 0.05 %/Titanium 0.075 %/Molybdenum 0.15 %/Carbon 0.16 %/Nickel 0.16 %/Copper 0.2 %/Tungsten 0.25 %/Aluminium 0.29 %/Chromium 0.34 %/Silicon 0.45 %/Manganese 0.76 % |