Läs mer
Swann-Morton™ Kolstål Saber Skalpellblad
Produktkod. 12941635
Change view
Storlek:
# 11E
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12941635 # 11E Paket med 100
1 options
Produktkod. 12941635 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 SEK
    289.62 SEK / Paket med 100
    Save 62.38 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Storlek E/11 sterila skalpellblad
Skalpellhandtag är av nickel eller rostfritt stål. Skalpellblad kolstål eller rostfritt stål och enligt BS EN 27740. Handtag och blad säljs separat.
Beställningsinfo
Size
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Sabre Skalpellblad
För användning med (applikation) Avskärning av huden under fotvård och fotvårdsbehandlingar
Storlek # 11E
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10/Pk.