Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
Längd (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Carbon Steel |
| Produkttyp | Scalpel Blade |
| För användning med (applikation) | Used for Making Long Incisions in General Surgery and also in Autopsy Procedures |
| Storlek | # 24 |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| För användning med (utrustning) | The # 24 fits Handles # 4, # 4L, # 4 Graduated and # 6B |
| Disponibel | Single-use |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN 7740 |
| Kvantitet | 10/Pk. |