Läs mer
Swann-Morton™ Reservdel för skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11340905
Change view
Storlek:
# 1
# 2
# 3
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11340905 # 3 Paket med 50
11330905 # 2 Paket med 50
11320905 # 1 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340905 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 1243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 SEK
    128.82 SEK / Paket med 50
    Save 28.18 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsblad till knivset 12942545
Slitsat plasthandtag med klämskruv för att greppa bladet. Med blad nr 1 och 2.
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Storlek # 3
Längd (metrisk) 46.46 mm
För användning med (utrustning) SCA-500-K
Beskrivning Konkav
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Kvantitet 50/Pk.