Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11320915
Change view
Storlek:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Dur-Z
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11320915 60 x 10,96 mm Paket med 50
11768363 # 20 Paket med 100
12474070 # 27 Paket med 100
11837383 # 14 -
12308019 #22A Paket med 100
11841733 # 36 -
12922545 Dur-Z -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11320915 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 4211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 SEK
    88.15 SEK / Paket med 50
    Save 103.85 SEK
    54% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Swann Morton™ Skalpellblad i kolstål i operationssalen för exakt skärning och reparation.
  • Kolstål enligt BS EN 27740
  • Handtag och blad säljs separat
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp SM 01
För användning med (applikation) Tuffa skärjobb
Storlek 60 x 10,96 mm
Längd (metrisk) 60 mm
För användning med (utrustning) SCA-760-V typ
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.63 mm
Kvantitet 50/Pk.