Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11768363
Change view
Storlek:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Dur-Z
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11768363 # 20 Paket med 100
11320915 60 x 10,96 mm Paket med 50
12474070 # 27 Paket med 100
11837383 # 14 -
12308019 #22A Paket med 100
11841733 # 36 -
12922545 Dur-Z -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11768363 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 SEK
    221.69 SEK / Paket med 100
    Save 58.31 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använda Swann Morton™ Skalpellblad i kolstål i operationssalen för exakt skärning och reparation.
  • Kolstål enligt BS EN 27740
  • Handtag och blad säljs separat
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
För användning med (applikation) Ortopediska och allmänna kirurgiska ingrepp
Storlek # 20
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10/Pk.