Läs mer
Swann-Morton™ Sterila skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11708373
Change view
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11708373 # 24 Paket med 100
11728363 # 10 Paket med 100
11877550 # 18 -
11778363 # 21 Paket med 100
11738363 # 11 -
11758363 # 15 Paket med 100
11798363 # 23 Paket med 100
11792724 # 22 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11708373 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0211
 Begränsad artikel
I lager
Använd för bekvämlighet i användarmiljöer: på avdelningen, på akut- eller traumaenheter eller till och med ute på fältet med ambulanspersonal. Swann Morton™ Kirurgiska skalpellblad i kolstål kommer i förpackningar med enkel skalpell.
  • Kolstål enligt BS EN 27740
  • Sterila
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
För användning med (applikation) Används för att göra långa snitt i allmän kirurgi och även vid obduktionsprocedurer
Storlek # 24
För användning med (utrustning) # 24 passar handtag # 4, # 4L, # 4 Graduated och # 6B
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad CE-kompatibel 93/42/EC
Kvantitet 10/Pk.