Läs mer
Swann-Morton™ Sterila skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11738363
Change view
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11738363 # 11 -
11728363 # 10 Paket med 100
11877550 # 18 -
11778363 # 21 Paket med 100
11758363 # 15 Paket med 100
11798363 # 23 Paket med 100
11792724 # 22 Paket med 100
11708373 # 24 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11738363 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.94 SEK
    188.31 SEK / Paket med 100
    Save 96.63 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Använd för bekvämlighet i användarmiljöer: på avdelningen, på akut- eller traumaenheter eller till och med ute på fältet med ambulanspersonal. Swann Morton™ Kirurgiska skalpellblad i kolstål kommer i förpackningar med enkel skalpell.
  • Kolstål enligt BS EN 27740
  • Sterila
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
Storlek # 11
För användning med (utrustning) # 11 bladpassade handtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 och # B3L
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10/Pk.