Läs mer
Swann-Morton™ Sterila skalpellblad i kolstål
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Kolstål enligt BS EN 27740
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Produkttyp | Skalpellblad |
| Storlek | # 15 |
| För användning med (utrustning) | # 15 bladpassade handtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 och # B3L |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | CE-kompatibel 93/42/EC |
| Kvantitet | 10/Pk. |