Läs mer
Swann-Morton™ Sterila skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11792724
Storlek:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11792724
Brand: Swann-Morton™ 0208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd för bekvämlighet i användarmiljöer: på avdelningen, på akut- eller traumaenheter eller till och med ute på fältet med ambulanspersonal. Swann Morton™ Kirurgiska skalpellblad i kolstål kommer i förpackningar med enkel skalpell.
  • Kolstål enligt BS EN 27740
  • Sterila
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
Storlek # 22
För användning med (utrustning) Larger than the # 20 and # 21 the # 22 fits Handles # 4,# 4L, # 4 Graduated and # 6B
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad CE-kompatibel 93/42/EC
Kvantitet 10/Pk.