Läs mer
Swann-Morton™ Sterila skalpellblad i kolstål
Beskrivning
- Kolstål enligt BS EN 27740
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | Kolstål |
| Produkttyp | Skalpellblad |
| Storlek | # 23 |
| För användning med (utrustning) | # 23 passar handtag # 4, # 4L, # 4 Graduated och # 6B |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | CE-kompatibel 93/42/EC |
| Kvantitet | 10/Pk. |