Läs mer
Swann-Morton™ Sterilt skalpellblad i kolstål
Produktkod. 11882431
Change view
Storlek:
# 25
Produktkod. Storlek
11882431 # 25
1 options
Produktkod. 11882431 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 SEK
    205.55 SEK / Paket med 100
    Save 44.45 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställningsinfo
Size
Specifikationer
Produkttyp Skalpellblad
Storlek # 25
För användning med (utrustning) Passar # 4, # 4L, # 4 Graduated och # 6B handtag
Beskrivning Kirurg Betyg
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10/Pk.