Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i sterilt kolstål
Produktkod. 11748363
Change view
Storlek:
# 12
Produktkod. Storlek
11748363 # 12
1 options
Produktkod. 11748363 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 SEK
    188.31 SEK / Paket med 100
    Save 40.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Beställningsinfo
Size
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
För användning med (applikation) Suturskärare men även för arteriotomier, parotisoperationer
Storlek # 12
För användning med (utrustning) Passar # 3 Graduated, # 3L, # 5B, # 7, # 9, # B3 och # B3L handtag
Sterilitet Sterila
Kvantitet 10/Pk.