Läs mer
Koltetrabromid, 98 % (torrvikt), kan innehålla upp till ca 6 % vatten
Produktkod. 11394304
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394304 25 g 25g
11304314 100 g 100g
11314314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00821.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331,627 g/mol
Koltetrabromid används i stor utsträckning som lösningsmedel för fetter, vaxer och oljor. I Appel-reaktion används det för att omvandla alkoholer till alkylbromider. Den har egenskapen att den inte är antändbar och kan användas i brandbeständiga kemikalier som en aktiv ingrediens. Det används också för att separera mineraler. Det kan fungera som en mellanprodukt vid tillverkning av jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i plast- och gummiindustrin för blåsning och vulkanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Koltetrabromid används i stor utsträckning som lösningsmedel för fetter, vaxer och oljor. I Appel-reaktion används det för att omvandla alkoholer till alkylbromider. Den har egenskapen att den inte är antändbar och kan användas i brandbeständiga kemikalier som en aktiv ingrediens. Det används också för att separera mineraler. Det kan fungera som en mellanprodukt vid tillverkning av jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i plast- och gummiindustrin för blåsning och vulkanisering.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i eter, kloroform och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och litium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-13-4
Molekylformel CBr4
Molekylvikt (g/mol) 331.627
MDL-nummer MFCD00000117
InChI-nyckel HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC-namn tetrabrommetan
LEDER C(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon tetrabromide
Smältpunkt 90 °C till 95 °C
Kokpunkt 190 °C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. fram till≈ 6% vatten
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2516
Beilstein 1732799
Formel vikt 331.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.