Läs mer
Koltetrabromid, 98 %
Produktkod. 10013590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10013590 5 g Glasflaska 5g
10431121 100 g Plastflaska -
10431311 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10013590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325150050
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 558-13-4 | CBr 4 | 331,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-13-4
Molekylformel CBr4
Molekylvikt (g/mol) 331.64
MDL-nummer MFCD00000117
InChI-nyckel HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC-namn tetrabrommetan
LEDER C(Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon tetrabromide
Smältpunkt 88 °C till 93 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 190 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (På organisk basis) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CBr4
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 68
Fieser 15,352; 16,366
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 331.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon tetrabromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.