Läs mer
Koltetrabromid, TRC
Produktkod. 30354377
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30354377 25 g
1 options
Produktkod. 30354377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17690025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromomethane
CAS 558-13-4
Molekylformel C Br4
Kvantitet 25 g
Synonym Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179
InChI formel InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5
LEDER BrC(Br)(Br)Br
IUPAC-namn Tetrabrommetan
Molekylvikt (g/mol) 331.63
Formel vikt 327.6734