Läs mer
Koltetrabromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabromomethane |
| CAS | 558-13-4 |
| Molekylformel | C Br4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179 |
| InChI formel | InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5 |
| LEDER | BrC(Br)(Br)Br |
| IUPAC-namn | Tetrabrommetan |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.63 |
| Formel vikt | 327.6734 |