Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0,5 M buffertlösning, pH 10,0
Beskrivning
Natriumbikarbonatbuffertsystem är viktigt för flera olika cellulära processer. Det är ett av de viktigaste buffertsystemen som används för att upprätthålla pH i däggdjursblod och är också viktigt i syra-bas-homeostasen hos levande varelser, inklusive människor. Det tenderar att upprätthålla ett relativt konstant plasma-pH och motverka alla krafter som skulle förändra det. Det används för att neutralisera pH-värdet i chymen som lämnar magen och kommer in i tunntarmen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumbikarbonatbuffertsystem är viktigt för flera olika cellulära processer. Det är ett av de viktigaste buffertsystemen som används för att upprätthålla pH i däggdjursblod och är också viktigt i syra-bas-homeostasen hos levande varelser, inklusive människor. Det tenderar att upprätthålla ett relativt konstant plasma-pH och motverka alla krafter som skulle förändra det. Det används för att neutralisera pH-värdet i chymen som lämnar magen och kommer in i tunntarmen.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras vid °4 C i tättsluten behållare. Undvik inandning. Tvätta noggrant efter hantering. Undvik långvarig eller upprepad exponering.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0,5 M buffertlösning. |
| pH-intervall | 10.0 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Typ | Karbonatbuffertlösning. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.