Läs mer
Thermo Scientific™ Carbonate-buffered saline (5X), pH 9.0
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5X |
| pH-intervall | 9.0 |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 250 ml |
| Förvaringskrav | Omgivningstemperaturer |
| Typ | Karbonatbuffrad koksaltlösning |