Läs mer
Thermo Scientific™ Carbonate-buffered saline (5X), pH 9.0
Produktkod. p-7042117
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15473999
Brand: Thermo Scientific™ J61396.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
pH-intervall 9.0
Formatera Vätska
Kvantitet 250 mL
Förvaringskrav Omgivningstemperaturer
Typ Karbonatbuffrad koksaltlösning