Läs mer
Karbonatlösning, 0,22M Carb./ 0,28M Bicarb. för jonkromatografi, 100 mg/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12982235 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12982235 250 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12982235 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 104 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00 SEK
    654.18 SEK / 100ml
    Save 286.82 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonate
Förpackning Flaska
CAS 497-19-8
Fysisk form Vätska
Molekylformel CNa2O3
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Typ Standardlösning med en komponent
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
Kvantitet 250 mL
ChEBI CHEBI:29377