Läs mer
Karbonatlösning, 0,35 M kolhydrat/0,10 M bikarbonat, för jonkromatografi, 100 mg/L, H 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922245 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 12922245
Brand: Fisher Chemical A 106 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonate solution
Förpackning Flaska
Lösningen innehåller 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate
Fysisk form Vätska
Koncentration 100 mg/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL