Läs mer
Karbonatlösning, 0,35 M kolhydrat/0,10 M bikarbonat, för jonkromatografi, 100 mg/L, H 2 O-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbonate solution |
| Förpackning | Flaska |
| Lösningen innehåller | 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Typ | Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 mL |