Läs mer
Karbonatlösning, 0,5 M natriumkarbonat, för jonkromatografi, H 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12972235 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12972235 500 mL Flaska 500ml
12962235 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12972235 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 103 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1174.34 SEK / 500ml
    Save 335.66 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonate
Förpackning Flaska
Lösningen innehåller 0,5 M natriumkarbonat
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.5 M
Typ Standardlösning med en komponent
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL