missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30361727
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361727 50 mg
30362723 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17663550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 918822-70-5
Molekylformel C9H11NO7S
Molekylvikt (g/mol) 277.25
Synonym Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester, [[2-(Ethenylsulfonyl)ethoxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Succinimidyl 2-(Vinylsulfonyl)ethyl Carbonate, SVEC
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-ethenylsulfonylethyl carbonate
LEDER C=CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO7S/c1-2-18(14,15)6-5-16-9(13)17-10-7(11)3-4-8(10)12/h2H,1,3-6H2
Formel vikt 277.0256
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.