Läs mer
Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO7S/c1-2-18(14,15)6-5-16-9(13)17-10-7(11)3-4-8(10)12/h2H,1,3-6H2 |
| Formel vikt | 277.0256 |