missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (2D3), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Produktkod. 18278963 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18278963 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18278963 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP151691APCCY7

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Carbonic Anhydrase IX/CA9
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 2D3
Konjugera APC-Cyanine7
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias CA-IX, CAIXcarbonic anhydrase 9, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase IXpMW1, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MNRCC-associated antigen G250, P54/58N, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Gensymboler CA9
Värd art Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human Carbonic Anhydrase IX expressed in E. coli. [UniProt No. Q16790]
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Forskningsdisciplin Cancer, Cellular Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Signal Transduction, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 768.0
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.