missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (CA9/781), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11591AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Carbonic Anhydrase IX/CA9 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Equine | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CA9/781 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 | |
| Recombinant human Carbonic Anhydrase IX/CA9 protein (Uniprot: Q16790) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers | |
| 768 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering