Läs mer
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase VI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5101493
Produktkod. 16607974
  • 5070.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Description
Description
Antibody detects endogenous levels of total CA6.
The protein encoded by this gene is one of several isozymes of carbonic anhydrase. This protein is found only in salivary glands and saliva and protein may play a role in the reversible hydratation of carbon dioxide though its function in saliva is unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase VI
Polyclonal
Unconjugated
CA6
CA6; CA-6; Car6; Carbonate dehydratase VI; carbonic anhydrase 6; Carbonic anhydrase VI; carbonic anhydrase VI nirs variant 2; Carbonic anhydrase6; CA-VI; DOC1; GUSTIN; salivary carbonic anhydrase; Secreted carbonic anhydrase
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
765
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P23280
CA6
A synthesized peptide derived from human CA6(Accession P23280), corresponding to amino acid residues V237-S287.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.